Learn More
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid, 95%
Codice prodotto. 15487438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487438 5 g 5g
15477438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60940.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16386-93-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store under room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16386-93-9
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00012304
InChI Key BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enoic acid, 2,2-dimethyl-4-pentenoicacid, pubchem12797, acmc-1c5lb, ksc495e3r, 2,2-dimethyl4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl-1-4-pentenoic acid 1g
PubChem CID 140065
IUPAC Name 2,2-dimethylpent-4-enoic acid
SMILES CC(C)(CC=C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Densità 0.933
Punti di ebollizione 104°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Formula lineare H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 95%