Learn More
2,2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10601113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10601113 10 g Amber Glass Bottle 10g
10364482 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10601113 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00094EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 70298-89-4
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.235
Numero MDL MFCD00996248
InChI Key JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
PubChem CID 427059
IUPAC Name 2,2-dimethyl-N-pyridin-4-ylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%