Learn More
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10603435 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10276463 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603435 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC51304CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 15182-06-6
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.246
Numero MDL MFCD08146610
InChI Key TWMYSXRSVLFCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6504241
IUPAC Name 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
SMILES CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-dimethylamino ethoxy, n,n-dimethyl-2-2-formylphenoxy ethylamine, benzaldehyde, 2-2-dimethylamino ethoxy
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 97%