Learn More
2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6, TRC
Codice prodotto. 30387454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387454 25 mg -
30384089 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387454 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46804225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101419-75-4
Formula molecolare C6H6D6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.2
Sinonimo 2,2-Dimethylbutyric Acid-d6, Neohexanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutyric Acid-d6, NSC 16045-d6, NSC 741804-d6
IUPAC Name 2,2-bis(methyl-d3)butanoic acid
SMILES OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3
Peso formulazione 122.12