Learn More
2,2-Dimethylbutanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30387021
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387021 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387021 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46804025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethylbutanoic Acid
CAS 595-37-9
Formula molecolare C6H12O2
Quantità 25 g
Sinonimo 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O
IUPAC Name 2,2-dimethylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Peso formulazione 116.0837