Learn More
2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride |
| CAS | 5856-77-9 |
| Formula molecolare | C6H11ClO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(Cl)C(C)(C)CC |
| IUPAC Name | 2,2-dimethylbutanoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.6 |
| Peso formulazione | 134.05 |