Learn More
2,2-Dimethylbutyric acid, 97%
Codice prodotto. 11448936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448936 250 g 250g
11428936 10 g 10g
11438936 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11448936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17072.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 595-37-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 595-37-9
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00004200
InChI Key VUAXHMVRKOTJKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethylbutyric acid, butanoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-butanoic acid, 2,2-dimethyl butyric acid, 2,2-dimethyl butanoic acid, unii-ay606cn05o, butyric acid, 2,2-dimethyl, dimethyl ethyl acetic acid, 2,2-dimethyl-butyric acid, .alpha.,.alpha.-dimethylbutyric acid
PubChem CID 11684
ChEBI CHEBI:38649
IUPAC Name 2,2-dimethylbutanoic acid
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethylbutyric acid
Punto di fusione -14°C
Densità 0.926
Punti di ebollizione 186°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4154
Quantità 250 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1720666
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 97%