Learn More
2,2-dimethylhexanal, TRC
Codice prodotto. 30351925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30351925 1 g 1g
30360994 500 mg 500mg
30349061 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30351925 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2067161G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 996-12-3
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.21
IUPAC Name 2,2-dimethylhexanal
SMILES CCCCC(C)(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-dimethylhexanal
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(2,3)7-9/h7H,4-6H2,1-3H3
Peso formulazione 128.1201