Learn More
2,2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifications
Materiale o nome chimico | 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula lineare | (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 136.62 |
Percent Purity | 97% |