Learn More
2,2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245894
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245894 25 g Amber Glass Bottle 25g
10193124 1 g Amber Glass Bottle 1g
10215464 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10245894 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01501EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 18202-73-8
Formula molecolare C5H13ClN2
Molecular Weight (g/mol) 136.623
Numero MDL MFCD00051988
InChI Key ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
IUPAC Name 2,2-dimethylpropanimidamide;hydrochloride
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl
Quantità 25 g
Peso formulazione 136.62
Percent Purity 97%