Learn More
2,2-Dimethylsuccinic anhydride, 98%
Codice prodotto. 10561341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10561341 1 g Glass bottle 1g
10187753 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10561341 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 308760010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17347-61-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17347-61-4
Formula molecolare C6H8O3
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Numero MDL MFCD00022608
InChI Key ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethylsuccinic anhydride, 3,3-dimethyldihydrofuran-2,5-dione, unii-tl903a7h7v, 2,5-furandione, dihydro-3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl succinic anhydride, 2,2-dimethylsuccinicanhydride, dihydro-3,3-dimethylfuran-2,5-dione, 2,2-dimethylsuccinic acid anhydride, dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione, ksc490q1j
PubChem CID 87067
IUPAC Name 3,3-dimethyloxolane-2,5-dione
SMILES CC1(C)CC(=O)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethylsuccinic anhydride
Punto di fusione 26°C to 30°C
CAS min. % 97.5
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Low Melting Solid
Intervallo percentuale saggio 98%
Punti di ebollizione 219°C to 220°C
Peso formulazione 128.13
Percent Purity 98%