missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-Dinaphthyl Ether, TRC

Codice prodotto. 30376595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376595 500 mg 500mg
30388629 2.5 g -
30375461 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30376595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD473920500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 613-80-9
Formula molecolare C20H14O
Molecular Weight (g/mol) 270.32
Sinonimo 2,2'-Oxybis-naphthalene, 2,2'-Oxybis[naphthalene], Di(2-Naphthyl) Ether, Di-beta-Naphthyl Ether
SMILES O(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3

Specifica

Materiale o nome chimico 2,2'-Dinaphthyl Ether
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H
Peso formulazione 270.1045
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.