Learn More
2,2'-Dinaphthyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Dinaphthyl Ether |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H |
| Peso formulazione | 270.1045 |