Learn More
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical), 95%
Codice prodotto. 11399648
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11399648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044150.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1898-66-4 | C18H12N5O6
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl is used as a sensitive colorimetric free radical scavenger. It serves as a general antioxidant detector. It is utilized to monitor chemical reactions involving radicals as well as a standard of the position and intensity of electron paramagnetic resonance signals. Further, it is employed in the quantitative determination of aliphatic and aromatic thiols by indirect spectroscopy and for photometric determination of tocopherol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1898-66-4
Formula molecolare C18H12N5O6
Numero MDL MFCD00007231
Sinonimo DPPH
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (Free Radical)
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,3330
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl formamide,ethanol,chloroform,ether,carbon disulfinde,acetone,oils,carbon tetrachloride,glacial acetic acid and toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 394.32
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2-diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl