Learn More
2,2-Diphenylglycine, TRC
Codice prodotto. 30376226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376226 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49162025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14 H13 N O2
Quantità 25 g
Sinonimo Benzeneacetic acid, α-amino-α-phenyl-, Glycine, 2,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-α-phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylglycine, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid, Amino(diphenyl)acetic acid, NSC 33392, α,α-Diphenylglycine, α-Aminodiphenylacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
SMILES NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 2-amino-2,2-diphenylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 227.26
Peso formulazione 227.0946
Percent Purity >95