Learn More
2,2-Diphenylglycine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine) |
| CAS | 3060-50-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C14 H13 N O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzeneacetic acid, α-amino-α-phenyl-, Glycine, 2,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-α-phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylglycine, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid, Amino(diphenyl)acetic acid, NSC 33392, α,α-Diphenylglycine, α-Aminodiphenylacetic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17) |
| SMILES | NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 2-amino-2,2-diphenylacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 227.26 |
| Vedi altri risultati |