Learn More
2,2-Diphenylpropionitrile, 97%
Codice prodotto. 11474120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474120 5 g 5g
11419126 10 g 10g
11429126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474120 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17991.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5558-67-8 | C15H13N | 207.276 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5558-67-8
Formula molecolare C15H13N
Molecular Weight (g/mol) 207.276
Numero MDL MFCD00001846
InChI Key DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79677
IUPAC Name 2,2-diphenylpropanenitrile
SMILES CC(C#N)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2,2-Diphenylpropionitrile
Densità 1.108
Punti di ebollizione 144°C to 145°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.572
Quantità 5 g
Numero UN UN3276
Beilstein 1955952
Sinonimo 2,2-diphenylpropionitrile, 1,1-diphenylethyl cyanide, 2,2-diphenylpropiononitrile, 2,2-diphenyl propionitrile, .alpha.,.alpha.-diphenylpropionitrile, pubchem12547, acmc-209lnw, 2,2-diphenylpropanitrile, 2,2-diphenyl-propionitrile, 2, 2-diphenyl propionitrile
Peso formulazione 207.28
Percent Purity 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.