Learn More
2,2'-Dipyridinyl Disulfide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Dipyridinyl Disulfide |
| CAS | 2127-03-9 |
| Formula molecolare | C10 H8 N2 S2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2,2'-Dithiobis-pyridine, 1,2-Bis(2-pyridinyl) Disulfide, 2,2'-Bipyridyldisulfide, 2,2'-Dithiobis(pyridine), 2,2'-Dithiodipyridine, 2-Aldrithiol, Di-2-pyridyl Disulfide, NSC 677438, NSC 94055 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H |
| SMILES | S(Sc1ccccn1)c2ccccn2 |
| IUPAC Name | 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.31 |
| Peso formulazione | 220.0129 |