Learn More
2,2'-Dipyridyl, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10449170 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10449170 5 g Plastic powder jar 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10449170 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/5051/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 366-18-7
Punto di fusione 69°C
Colore White
pH 7.5
Punti di ebollizione 272°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C10H8N2
Numero MDL MFCD00006212
Quantità 5 g
Sinonimo 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
InChI Key ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
IUPAC Name 2,2'-bipyridine
Molecular Weight (g/mol) 156.19
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
Peso formulazione 156.19g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2``-Dipyridyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.