Learn More
2,2'-Dipyridyl-d8, CDN
Codice prodotto. 30308815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30308815 0.5 g 0.50g
30321145 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30308815 Fornitore CDN N. del fornitore CDND14670.5G
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Bipyridyl-d8
CAS 32190-42-4
Formula molecolare C10 D8 N2
Quantità 0.5 g
Sinonimo 2,2'-Bipyridine-3,3',4,4',5,5',6,6'-d8 (9 CI, ACI), 2,2'-Bipyridine-d8 (8 CI)
InChI Formula InChI=1 S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1nc(c([2 H])c([2 H])c1[2 H])c2nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H]
IUPAC Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 164.24
Peso formulazione 164.119 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity