Learn More
2,2’-Dipyridyl, TRC
Codice prodotto. 30138035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138035 100 g 100g
30010011 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138035 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD492735100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-18-7
Formula molecolare C10 H8 N2
Molecular Weight (g/mol) 156.18
Sinonimo 2,2'-Bipyridyl, 2,2'-Dipyridine, 2,2'-Dipyridyl, 2-(2-Pyridyl)pyridine, Dri-Rx 19LC-E, NSC 1550, NSC 615009, α,α'-Bipyridine, α,α'-Bipyridyl, α,α'-Dipyridine, α,α'-Dipyridyl
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylpyridine
SMILES c1ccc(nc1)c2ccccn2
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Bipyridyl
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Peso formulazione 156.0687