Learn More
2,2-Diselanediyldiethanamine Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2-Diselanediyldiethanamine Dihydrochloride |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H16N2O10/c16-8-4-5-9(17)14(8,22)24-12(20)2-1-3-13(21)25-15(23)10(18)6-7-11(15)19/h22-23H,1-7H2 |
| Peso formulazione | 360.08 |