Learn More
2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide], TRC
Codice prodotto. 30342716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342716 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342716 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB184508500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide]
CAS 2527-58-4
Formula molecolare C16 H16 N2 O2 S2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide)
InChI Formula InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC
IUPAC Name N-methyl-2-[[2-(methylcarbamoyl)phenyl]disulfanyl]benzamide
Molecular Weight (g/mol) 332.44
Peso formulazione 332.0653