Learn More
2,2'-Dithiobisbenzanilide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Dithiobisbenzanilide |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H20N2O2S2/c29-25(19-11-3-1-4-12-19)27-21-15-7-9-17-23(21)31-32-24-18-10-8-16-22(24)28-26(30)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H,(H,27,29)(H,28,30) |
| Peso formulazione | 456.0966 |