Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,2′-Dithiodipyridine |
| Punto di fusione | 56°C to 60°C |
| Colore | Colorless to Tan |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 5 g |
| Punto d'infiammabilità | 210°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,2'-Dithiodipyridine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.