Learn More
2(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 98+%
Codice prodotto. 10182810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10182810 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10793651 1 L Glass Bottle 1L
10016253 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10182810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117890025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.40€ / 2.5L
    Risparmia 9.60€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-90-0
Numero MDL MFCD00002872
InChI Key XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
IUPAC Name 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
SMILES CCOCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H14O3
Formula lineare C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, II, 520
Indice di Merck 15, 3134
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,,ethanol,ether,pyridine,etc
Molecular Weight (g/mol) 134.17
Viscosità 3.9 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 134.17
Percent Purity 98+%
Grado Pure
Forma fisica Liquid