Learn More
2-(2-Fluorophenyl)ethanol, 99%
Codice prodotto. 11325649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11325649 25 g 25g
11315649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11325649 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19998.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50919-06-7 | C8H9FO | 140.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50919-06-7
Formula molecolare C8H9FO
Molecular Weight (g/mol) 140.16
Numero MDL MFCD00002887
InChI Key HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC Name 2-(2-fluorophenyl)ethanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Densità 1.045
Punti di ebollizione 72°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.51
Quantità 25 g
Peso formulazione 140.16
Percent Purity 99%