Learn More
2-(2-Furyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10694585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694585 5 g Amber Glass Bottle 5g
10507284 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10336904 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10694585 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46201DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 331942-47-3
Formula molecolare C11H8O3
Molecular Weight (g/mol) 188.182
InChI Key QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-furyl benzoic acid, 2-furan-2-yl benzoic acid, 2-fur-2-ylbenzoic acid, benzoic acid,2-2-furanyl, 2-fur-2-yl benzoic acid, 2-furan-2-yl-benzoic acid
PubChem CID 2772293
IUPAC Name 2-(furan-2-yl)benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Furyl)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 188.18
Percent Purity 97%