Learn More
2-(2-Furyl)benzonitrile 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10255914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Unit Size
10255914 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10757285 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10255914 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC46216CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 155395-45-2
Formula molecolare C11H7NO
Molecular Weight (g/mol) 169.18
Numero MDL MFCD04039074
InChI Key XLZNEBADSPRURH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-furyl benzonitrile, 2-furan-2-yl benzonitrile, 2-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,2-2-furanyl, 2-2-furanyl benzonitrile, 2-2-furyl benzenecarbonitrile, 2-furan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 4335608
IUPAC Name 2-(furan-2-yl)benzonitrile
SMILES N#CC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(2-Furyl)benzonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.18
Percent Purity 97%