Learn More
[2-(2-Furyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10387404
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10387404
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC46209DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 139697-88-4
Formula molecolare C11H10O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD06203101
InChI Key NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 10855985
IUPAC Name [2-(furan-2-yl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 97%