Learn More
[2-(2-Furyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [2-(2-Furyl)phenyl]methanol |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 174.2 |
| Percent Purity | 97% |