Learn More
[2-(2-Furyl)phenyl]methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10728275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10728275 1 g Amber Glass Bottle 1g
10082414 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10728275 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46213DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 771573-25-2
Formula molecolare C11H11NO
Molecular Weight (g/mol) 173.215
Numero MDL MFCD06213664
InChI Key KUTREPQQCILHIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-furyl phenyl methylamine, 2-furan-2-yl phenyl methanamine, 1-2-furan-2-yl phenyl methanamine, 2-furan-2-yl-benzylamine
PubChem CID 18525791
IUPAC Name [2-(furan-2-yl)phenyl]methanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CC=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(2-Furyl)phenyl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.21
Percent Purity 97%