Learn More
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11495607
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11495607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23579.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine is a metabolite of the anti-vertigo drug Betahistine. It acts as a reagent for protection of the 5'-phosphate of nucleotides as 2-pyridylethyl (Pet) esters. It is used for carboxyl protection of amino acids. It is also used to cleave such groups as Boc and Fmoc, and also to hydrogenolysis. It was used to prepare mononuclear nickel(II) acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine is a metabolite of the anti-vertigo drug Betahistine. It acts as a reagent for protection of the 5′-phosphate of nucleotides as 2-pyridylethyl (Pet) esters. It is used for carboxyl protection of amino acids. It is also used to cleave such groups as Boc and Fmoc, and also to hydrogenolysis. It was used to prepare mononuclear nickel(II) acetate.
Solubility
Soluble in Chloroform (Slightly), Methanol (Slightly).
Notes
Hygroscopic. Store under dry inert gas. Store away from moisture, strong bases and oxidizing agents. Protect from humidity and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-74-2
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.155
Numero MDL MFCD00006364
InChI Key BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridineethanol, 2-2-hydroxyethyl pyridine, 2-2-pyridyl ethanol, pyridine-2-ethanol, 2-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-2-yl ethanol, 2-pyridinethanol, 2-pyridylethanol, 2-pyridine ethanol, 2-beta-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 7675
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylethanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Punto di fusione -8°C
Densità 1.095
Punti di ebollizione 235°C to 238°C
Punto d'infiammabilità 117°C (243°F)
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 500 g
Beilstein 111205
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly).
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 99%