Learn More
2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide (~90%), TRC
Codice prodotto. 30395236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395236 25 mg -
30397890 250 mg -
30401534 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30395236 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH10058825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22446-40-8
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.16
IUPAC Name 2-(2-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Peso formulazione 151.0633