Learn More
2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide (~90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| Peso formulazione | 151.0633 |