Learn More
2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline], 98%
Codice prodotto. 10654175 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10654175 1 g Bottiglia in vetro 1g
10386544 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10654175 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427520010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 131833-93-7 | C17H30N2O2 | 294.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131833-93-7
Formula molecolare C17H30N2O2
Molecular Weight (g/mol) 294.44
Numero MDL MFCD00192243
InChI Key DPMGLJUMNRDNMX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4s,4's-2,2'-propane-2,2-diyl bis 4-tert-butyl-4,5-dihydrooxazole, s,s---2,2'-isopropylidenebis 4-tert-butyl-2-oxazoline, t-bu-box, s,s, 2,2'-isopropylidenebis 4s-4-tert-butyl-2-oxazoline, s,s---2,2-bis 4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl propane, s,s---2,2-dimethylmethylene bis 4-tert-butyl-2-oxazoline, 4s-4-tert-butyl-2-2-4s-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl propan-2-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4-tert-butyl-2-1-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl-1-methylethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, s,s-t-bu-box
PubChem CID 688208
IUPAC Name (4S)-4-tert-butyl-2-[2-[(4S)-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CC(C)(C)C1COC(=N1)C(C)(C)C1=NC(CO1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Nota nome 98% ee
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 1297
Rotazione specifica -118° to -122° (20°C, 589nm) (c=5, in CHCL3)
Peso formulazione 294.44
Percent Purity 99%,98% e.e
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.