missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Metalaxyl Metabolite CGA 108905 |
| CAS | 96258-91-2 |
| Formula molecolare | C15 H19 N O6 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic Acid, Metalaxyl Metabolite CGA 108905','2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic acid (ACI), Benzoic acid','2-[(methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid','2-[(methoxyacetyl)(2-methoxy-1-meth |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H19NO6/c1-9-6-5-7-11(14(18)19)13(9)16(12(17)8-21-3)10(2)15(20)22-4/h5-7,10H,8H2,1-4H3,(H,18,19) |
| SMILES | COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-[(2-methoxyacetyl)-(1-methoxy-1-oxopropan-2-yl)amino]-3-methylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 309.315 |
| Peso formulazione | 309.121 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?