Learn More
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 99%
Codice prodotto. 10041590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041590 1 L Glass Bottle 1L
10051590 2.5 L Glass Bottle 2.50L
11984731 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10041590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.25€
    38.80€ / 1L
    Risparmia 3.45€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-77-3
Formula molecolare C5H12O3
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00002871,MFCD00084416
InChI Key SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC Name 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
SMILES COCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Punto di fusione -70.0°C
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 194.0°C
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Quantità 1 L
Beilstein 01,IV,2392
Indice di Merck 15,3136
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,glycerol,ether,acetone,and dmf
Viscosità 3.9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid