Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol |
| Punto di fusione | -70.0°C |
| Densità | 1.0100g/mL |
| Punti di ebollizione | 194.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 83°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Formula lineare | CH3OCH2CH2OCH2CH2OH |
| Indice di rifrazione | 1.4250 to 1.4270 |
| Vedi altri risultati |