Learn More
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30049414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049414 100 mg 100mg
30050975 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049414 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0291.11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Nomi componenti o analita 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H13 N O2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN
IUPAC Name 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 203.67
Quantità 100 mg
Peso formulazione 203.0713 g/mol