Learn More
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30012087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30012087 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2656501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Formula molecolare C9 H13 N O2 . Cl H
Quantità 1 g
Sinonimo 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN
IUPAC Name 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 203.67
Peso formulazione 203.0713