Learn More
2-(2-Methoxyphenyl)piperazine monohydrate, 95%
Codice prodotto. 15487575
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. 15487575
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26408.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 65709-27-5 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methoxyphenyl)piperazine monohydrate
CAS 65709-27-5
Punto di fusione 77°C to 83°C
Formula molecolare C11H16N2O
Numero MDL MFCD06660448
Quantità 250 mg
Numero UN UN3259
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 2-2-methoxyphenyl piperazine, 2-2-methoxyphenyl-piperazine, 2-2-methoxy-phenyl-piperazine, 2-methoxyphenyl piperazine, acmc-1bd94, 1-methoxy-2-piperazin-2-ylbenzene
InChI Key XYMDIQVPOIVJPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1C2CNCCN2
IUPAC Name 2-(2-methoxyphenyl)piperazine
Molecular Weight (g/mol) 192.262
PubChem CID 16740792
Peso formulazione 210.28 (192.26 Anhydrous)
Percent Purity 95%