Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10576704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10576704 1 g Amber Glass Bottle 1g
10285794 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10576704 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68414DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 305811-38-5
Formula molecolare C10H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 190.264
Numero MDL MFCD09965287
InChI Key AJFBHXXQTQAILP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-4-thiazolyl aniline, 2-2-methylthiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenylamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl amine
PubChem CID 22493281
IUPAC Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)aniline
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 95%