Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10411884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10411884 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10182934 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10411884 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68401CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Identificatori chimici
CAS 65032-66-8
Formula molecolare C11H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 219.258
Numero MDL MFCD09879980
InChI Key BNRSCIXYHUTATP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-2-methyl-1,3-thiazole
PubChem CID 12384552
IUPAC Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 219.26
Percent Purity 97%