Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 142.23 |
| Percent Purity | 97% |