Learn More
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid, Tech., Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid |
| CAS min. % | 80.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazolyl benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazole-1-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl |
| Peso formulazione | 202.21 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |