Learn More
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748635 5 g Amber Glass Bottle 5g
10707295 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748635 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61216DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 892502-27-1
Formula molecolare C11H9N3
Molecular Weight (g/mol) 183.214
Numero MDL MFCD09065013
InChI Key NCQQCFZREDABTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 24229637
IUPAC Name 2-(2-methylimidazol-1-yl)benzonitrile
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=CC=C2C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%