Learn More
2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30049451
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049451 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049451 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0331.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
CAS 23876-15-5
Nomi componenti o analita 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H9 N O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid, 2-(2-methyl-3-nitro-phenyl)acetic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES Cc1c(CC(=O)O)cccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-(2-methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 195.1721
Quantità 25 mg
Peso formulazione 195.0532 g/mol