Learn More
2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30050863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050863 100 mg 100mg
30050044 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050863 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0278.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
CAS 87009-72-1
Nomi componenti o analita 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H13 N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
InChI Formula InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-12(16(18)19)9-15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
SMILES Cc1nc(cn1CCOC(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 275.26
Quantità 100 mg
Peso formulazione 275.0906 g/mol