Learn More
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 1010-93-1 |
| Nomi componenti o analita | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H7 N3 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O |
| Show More |